Methylpelargonat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Pelargonsäuremethylester, Methylnonanoat, Nonansäuremethylester
385560050
385560250
385561000
ACRO385560050EA
48
EUR
ACRO385560050
ACRO385560250
ACRO385561000
Methylpelargonat 95%
Methylpelargonat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Siedepunkt: 213 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0,874 g/cm³ Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009569 CAS-Nummer: 1731-84-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |