Benzylidenaceton 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
385590010
385590500
385592500
ACRO385590010EA
74
EUR
ACRO385590010
ACRO385590500
ACRO385592500
Benzylidenaceton 98+%
Benzylidenaceton
Formel:
C₁₀H₁₀O Molecular Weight: 146,19 g/mol Siedepunkt: 261 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 38,5 °C Flammpunkt: 116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008779 CAS-Nummer: 122-57-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |