Natriumdichromat Dihydrat 99,5-100,5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
385630025 385631000 385635000
ACRO385630025EA 276 EUR
ACRO385630025 ACRO385631000 ACRO385635000
Natriumdichromat Dihydrat 99,5-100,5% ACS
Natriumdichromat Dihydrat
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molecular Weight: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Siedepunkt: 400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 357 °C
Dichte: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %