4,5-Dichlorphthalsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
387120050 387120250
ACRO387120050EA 78.9 EUR
ACRO387120050 ACRO387120250
4,5-Dichlorphthalsäureanhydrid 98%
4,5-Dichlorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₂Cl₂O₃
Molecular Weight: 217,01 g/mol
Schmelzpunkt: 185…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075034
CAS-Nummer: 942-06-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %