trans-β-Nitrostyrol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
386530050
386530250
386531000
ACRO386530050EA
31.6
EUR
ACRO386530050
ACRO386530250
ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrol 97+%
trans-β-Nitrostyrol
Formel:
C₈H₇NO₂ Siedepunkt: 250…260 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007402 CAS-Nummer: 5153-67-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥97.0 % |