1-Brom-2-butin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
387020010 387020050 387020250
ACRO387020010EA 49.3 EUR
ACRO387020010 ACRO387020050 ACRO387020250
1-Brom-2-butin 98%
1-Brom-2-butin
Formel: C₄H₅Br
Siedepunkt: 40…41 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,473 g/cm³
Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190233
CAS-Nummer: 3355-28-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %