Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 107 EUR
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure 98%
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molecular Weight: 242,23 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002554
CAS-Nummer: 787-70-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %