Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein Indikator, mit Indikator
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
388350010 388350500 388352500
ACRO388350010EA 88.7 EUR
ACRO388350010 ACRO388350500 ACRO388352500
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid), körnig, rein Indikator, mit Indikator
Natronkalk (Gemisch aus Natriumhydroxid und Calciumhydroxid)
With indicator white to violet
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134094
CAS-Nummer: 8006-28-8
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to light grey Granules
Loss on drying ≤20 % (10 g, 200°C, 2 h)
CO2 absorption capacity ≥19.0 %