Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stäbe
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Bismut-Blei-Cadmium-Zinn-Legierung (50:25:12,5:12,5 gew.%)
388551000 388555000
ACRO388551000EA 53.4 EUR
ACRO388551000 ACRO388555000
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung), Stäbe
Woodsche Legierung (Lipowitz Legierung)
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 9,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00801077
CAS-Nummer: 76093-98-6
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver grey Rods
Composition alloy typically:Bi 50%; Pb 25%; Cd 12.5%; Sn 12.5%