Zinn(IV)iodid 99+% -10 mesh
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinntetraiodid
388560100 388560500
ACRO388560100EA 97.2 EUR
ACRO388560100 ACRO388560500
Zinn(IV)iodid 99+% -10 mesh
Zinn(IV)iodid
Formel: I₄Sn
Molecular Weight: 626,33 g/mol
Schmelzpunkt: 144 °C
Dichte: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036272
CAS-Nummer: 7790-47-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %