3-Sulfanyl-1-propanol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388570050 388570010
ACRO388570050EA 227 EUR
ACRO388570050 ACRO388570010
3-Sulfanyl-1-propanol 97+%
3-Sulfanyl-1-propanol
Formel: C₃H₈OS
Molecular Weight: 92.16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C (50 mmHg)
Dichte: 1.062 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192262
CAS-Nummer: 19721-22-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %