Natrium-Quecksilber-amalgan Na ∼5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388590100 388590500
ACRO388590100EA 169 EUR
ACRO388590100 ACRO388590500
Natrium-Quecksilber-amalgan Na ∼5%
Natrium-Quecksilber-amalgan
Formel: Hg:Na
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00210362
CAS-Nummer: 11110-52-4
UN: 3401
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver to grey Irregular pieces
Sodium (Na) 5 % (approximately)