Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methanesulphonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt (1:1), Ammonium triflate
388730050 388730250 388730500
ACRO388730050EA 66.4 EUR
ACRO388730050 ACRO388730250 ACRO388730500
Ammonium trifluoromethanesulphonate 99%
Ammonium trifluoromethanesulphonate
Formel: CH₄F₃NO₃S
Molecular Weight: 167.102 g/mol
Schmelzpunkt: 225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075332
CAS-Nummer: 38542-94-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %