1,1-Dimethylharnstoff 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N,N-Dimethylharnstoff
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 24 EUR
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimethylharnstoff 98+%
1,1-Dimethylharnstoff
Formel: C₃H₈N₂O
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Schmelzpunkt: 179…183 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007959
CAS-Nummer: 598-94-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %