Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010 389530100 389530500 389532500
ACRO389530010EA 41.8 EUR
ACRO389530010 ACRO389530100 ACRO389530500 ACRO389532500
Ammonium tetrathiomolybdate 99.95% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Ammonium tetrathiomolybdate
Formel: H₁₀MoN₂S₄
Molecular Weight: 262,284 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00136013
CAS-Nummer: 15060-55-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %