Calciumacetylid 72-82%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Calciumacarbid
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 33.9 EUR
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Calciumacetylid 72-82%
Calcium acetylide
Formel: CaC₂
Molecular Weight: 64,1 g/mol
Siedepunkt: 2300 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2160 °C
Dichte: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010905
CAS-Nummer: 75-20-7
UN: 1402
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm