Calciumhydrogenphosphat Dihydrat 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Calciumorthophosphat dibasisch Dihydrat, Calciumphosphat dibasisch Dihydrat, Calciumhydrogenorthophosphat Dihydrat
389830010 389830050
ACRO389830010EA 43.7 EUR
ACRO389830010 ACRO389830050
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat 98+%, reinst
Calciumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel: HCaO₄P·2H₂O
Molecular Weight: 172.09 g/mol
Schmelzpunkt: 36
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149621
CAS-Nummer: 7789-77-7
Merck Index: 13,01699
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Titration Complexometric 98.0 to 105.0 % (on dried substance)
Identification Phosphate: positive
Loss on ignition 24.5 % to 26.5 % (800°C)