Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 99% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Natriumphosphat monobasisch
389870010 389870025 389870100 389872500
ACRO389870010EA 75.2 EUR
ACRO389870010 ACRO389870025 ACRO389870100 ACRO389872500
Natriumdihydrogenphosphat, wasserfrei 99% zur Analyse
Natriumdihydrogenphosphat
Formel: NaH₂PO₄
Molecular Weight: 119.98 g/mol
Schmelzpunkt: 650
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003527
CAS-Nummer: 7558-80-7
Merck Index: 12,08806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
pH 4.1 to 4.7 (5 % solution)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %