(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
389960010 389960050
ACRO389960010EA 89.4 EUR
ACRO389960010 ACRO389960050
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin 97+%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Molecular Weight: 184.2355 g/mol
Dichte: 1.028 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066229
CAS-Nummer: 78342-42-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20°C, 589 nm) (C=1, EtOH)