Bimsstein, körnig (∼ 1-5 mm)

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Bims

390040010 390042500
ACRO390040010EA 99.2 EUR
ACRO390040010 ACRO390042500
Bimsstein, körnig (∼ 1-5 mm)
Pumice stone
Schmelzpunkt: ? 500 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Grey-brown Granules
Particle size ≥90 % (0.8 - 3 mm)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR