Acetamidoxime 95+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 76.7 EUR
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formel: C₂H₆N₂O
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Schmelzpunkt: 134…138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00506021
CAS-Nummer: 22059-22-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %