4'-Ethynylacetophenone 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
390580010 390580050
ACRO390580010EA 129 EUR
ACRO390580010 ACRO390580050
4'-Ethynylacetophenone 98%
4'-Ethynylacetophenone
Formel: C₁₀H₈O
Molecular Weight: 144,173 g/mol
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04974025
CAS-Nummer: 42472-69-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥97.5 %