Kaliumfluorid 40% (w/w) auf Aluminiumoxid
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
ACRO390811000EA 205 EUR
ACRO390811000 ACRO390810250
Kaliumfluorid 40% (w/w) auf Aluminiumoxid
Potassium fluoride
Formel: KF
Molecular Weight: 58,1 g/mol
Schmelzpunkt: 860 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011398
CAS-Nummer: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay 35 to 45 wt % (Mass balance)
Water 3 to 10 % (K.F.)