3-Butinyltoluol-4-sulfonat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
390780050
390780250
ACRO390780050EA
89.5
EUR
ACRO390780050
ACRO390780250
3-Butinyltoluol-4-sulfonat 96%
3-Butinyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₁₁H₁₂O₃S Molecular Weight: 224.28 g/mol Dichte: 1.012 g/cm³ Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00041687 CAS-Nummer: 23418-85-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5215 to 1.5255 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |