(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
391100010 391100050
ACRO391100010EA 63.7 EUR
ACRO391100010 ACRO391100050
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05861479
CAS-Nummer: 196929-78-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation 3.0° to 5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)