4-Iodbenzaldehyd 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
392060010 392060050
ACRO392060010EA 136 EUR
ACRO392060010 ACRO392060050
4-Iodbenzaldehyd 97+%
4-Iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₅IO
Molecular Weight: 232,02 g/mol
Schmelzpunkt: 77…78 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039576
CAS-Nummer: 15164-44-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
HPLC ≥97.0 %