Natriumpolyphosphat (Grahamsches Salz), rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyphosphorsäure Natriumsalz, Polymetaphosphorsäure Natriumsalze, Natriumpolymetaphosphat
390930010
390930050
390932500
ACRO390930010EA
53.9
EUR
ACRO390930010
ACRO390930050
ACRO390932500
Natriumpolyphosphat (Grahamsches Salz), rein
Natriumpolyphosphat (Grahamsches Salz)
Formel:
(NaO₃P)n Schmelzpunkt: 600 °C Dichte: 2,4 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134118 CAS-Nummer: 50813-16-6 EINECS: 256-779-4 Merck Index: 15, 8773 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Titration excess HCl | 65 to 70 % |
Chloride (Cl) | ≤0.03 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |