Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
390940010
390940050
390940250
ACRO390940010EA
53.9
EUR
ACRO390940010
ACRO390940050
ACRO390940250
Bis(4-bromophenyl)acetylene 97%
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formel:
C₁₄H₈Br₂ Molecular Weight: 336,03 g/mol Schmelzpunkt: 183…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185147 CAS-Nummer: 2789-89-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 187 °C |
HPLC | ≥96.0 % |