3-(3-Pyridinyl)propansäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
390980010 390980050 390980100
ACRO390980010EA 29.1 EUR
ACRO390980010 ACRO390980050 ACRO390980100
3-(3-Pyridinyl)propansäure 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 153…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274197
CAS-Nummer: 3724-19-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %