4,4'-Biphenyldicarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
391130010 391130050
ACRO391130010EA 80 EUR
ACRO391130010 ACRO391130050
4,4'-Biphenyldicarbaldehyd 97%
4,4'-Biphenyldicarbaldehyd
Formel: C₁₄H₁₀O₂
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016714
CAS-Nummer: 66-98-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 147 °C
GC ≥96.0 %