4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
391180050 391180250
ACRO391180050EA 135 EUR
ACRO391180050 ACRO391180250
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd 98%
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyd
Formel: C₁₉H₁₅NO
Molecular Weight: 273.33 g/mol
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145131
CAS-Nummer: 4181-05-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %