tri-Ammoniumcitrat 97+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Citronensäure Triammoniumsalz, Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat tribasisch
391410010
391410500
391412500
ACRO391410010EA
320
EUR
ACRO391410010
ACRO391410500
ACRO391412500
tri-Ammoniumcitrat 97+%, rein
tri-Ammoniumcitrat
Formel:
C₆H₁₇N₃O₇ Molecular Weight: 243.22 g/mol Schmelzpunkt: 185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036406 CAS-Nummer: 3458-72-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥97.0 % |