4-Amino-m-anissäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
391460010
391460050
ACRO391460010EA
59.5
EUR
ACRO391460010
ACRO391460050
4-Amino-m-anissäure 98%
4-Amino-m-anissäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167.16 g/mol Schmelzpunkt: 186…188 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00016539 CAS-Nummer: 2486-69-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 186 to 191 °C |
HPLC | ≥97.5 % |