Thioxanthene 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
391670010 391670050
ACRO391670010EA 83.3 EUR
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Siedepunkt: 340 °C (730 mmHg)
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046936
CAS-Nummer: 261-31-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %