(3-Chlorpropyl)triethoxysilan 97+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Triethoxysilyl)propylchlorid, Triethoxy(3-chlorpropyl)silan

391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 139 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan 97+%
(3-Chlorpropyl)triethoxysilan
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Molecular Weight: 240.8 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Dichte: 1.004 g/cm³
Flammpunkt: 78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018985
CAS-Nummer: 5089-70-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR