Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
392140010
392140050
ACRO392140010EA
126
EUR
ACRO392140010
ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formel:
C₅₅H₄₅ClOP₃Ru Molecular Weight: 951,405 g/mol Schmelzpunkt: 204…206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049804 CAS-Nummer: 16971-33-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Cream to tan to brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Ruthenium (Ru) | ≥10.3 % |