4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
392300010 392300050 392300250
ACRO392300010EA 23.5 EUR
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid 97+%
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClN₃
Molecular Weight: 169.61 g/mol
Schmelzpunkt: 249 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673994
CAS-Nummer: 2863-98-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %