3-Brom-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-4-picoline
392320010
392320050
ACRO392320010EA
36
EUR
ACRO392320010
ACRO392320050
3-Brom-4-methylpyridin 97%
3-Brom-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₆BrN Molecular Weight: 172,02 g/mol Siedepunkt: 76 °C (10 mmHg) Dichte: 1,549 g/cm³ Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082592 CAS-Nummer: 3430-22-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |