5-Methylsalicylaldehyd 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyd

392630010 392630050
ACRO392630010EA 37.4 EUR
ACRO392630010 ACRO392630050
5-Methylsalicylaldehyd 99%
5-Methylsalicylaldehyd
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Dichte: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274297
CAS-Nummer: 613-84-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR