3-Methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
393080050 393080250
ACRO393080050EA 134 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridin 97%
3-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
Molecular Weight: 109,13 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (15 mmHg)
Dichte: 1,083 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673022
CAS-Nummer: 7295-76-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %