4'-Iodacetanilid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Iodophenyl)acetamide
393120010 393120050 393120250
ACRO393120010EA 27.8 EUR
ACRO393120010 ACRO393120050 ACRO393120250
4'-Iodacetanilid 97%
4'-Iodacetanilid
Formel: C₈H₈INO
Molecular Weight: 261.0597 g/mol
Schmelzpunkt: 184…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016352
CAS-Nummer: 622-50-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Bleu-grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %