3,5-Dibrombenzaldehyd 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
393150010
393150050
393150250
ACRO393150010EA
30.3
EUR
ACRO393150010
ACRO393150050
ACRO393150250
3,5-Dibrombenzaldehyd 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄Br₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00156887 CAS-Nummer: 56990-02-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 92 °C |
GC | ≥98.0 % |