Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Tetrabutylammoniumbisulfat
394200050 394200250 394201000 394205000
ACRO394200050EA 20.4 EUR
ACRO394200050 ACRO394200250 ACRO394201000 ACRO394205000
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 99%, reinst
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel: (C₄H₉)₄NHSO₄
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011637
CAS-Nummer: 32503-27-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %