2-Brombenzaldehydethylenacetal 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
393240050 393240250
ACRO393240050EA 44.8 EUR
ACRO393240050 ACRO393240250
2-Brombenzaldehydethylenacetal 98%
2-Brombenzaldehydethylenacetal
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155124
CAS-Nummer: 34824-58-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %