2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
393830050 393830250
ACRO393830050EA 80.6 EUR
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Molecular Weight: 193.99 g/mol
Schmelzpunkt: 137…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179453
CAS-Nummer: 380430-53-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure