penta-Natriumtriphosphat zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Natriumtriphosphat pentabasisch, Natriumtriphosphat
393960250
393961000
393965000
ACRO393960250EA
21.4
EUR
ACRO393960250
ACRO393961000
ACRO393965000
penta-Natriumtriphosphat zur Analyse
penta-Natriumtriphosphat
Formel:
Na₅O₁₀P₃ Molecular Weight: 367.86 g/mol Schmelzpunkt: 622 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003514 CAS-Nummer: 7758-29-4 Merck Index: 12,08846 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
pH | 9.0 to 10.0 (1% solution) |
Titration | ≥98.0 % |
Cadmium (Cd) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Nickel (Ni) | ≤50 ppm |