5-Brompicolinsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 23.5 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
5-Brompicolinsäure 97%
5-Brompicolinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Molecular Weight: 202.01 g/mol
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00234149
CAS-Nummer: 30766-11-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %