(2-Iodphenyl)essigsäure 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 19.6 EUR
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodphenyl)essigsäure 97+%
(2-Iodphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046546
CAS-Nummer: 18698-96-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %