Titan(III)chlorid-Lösung 20% (w/v) in Salzsäure 2M
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Titantrichlorid
395622500
395620010
395620250
ACRO395622500EA
97.6
EUR
ACRO395622500
ACRO395620010
ACRO395620250
Titan(III)chlorid-Lösung 20% (w/v) in Salzsäure 2M
Titanium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ti Molecular Weight: 154,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011266 CAS-Nummer: 7705-07-9 UN: 3264 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark purple Solution |
Titration Complexometric | 18 to 23 % |
Titration with NaOH | 1.8 to 2.2 N HCl |