Nickel aktiviert 50% Aufschlämmung in Wasser Katalysator (Raney®-Typ)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
395921000 395925000
395921000.EA 68.6 EUR
395921000. 395925000.
Nickel aktiviert 50% Aufschlämmung in Wasser Katalysator (Raney®-Typ)
Nickel
Formel: Ni
Molecular Weight: 58,69 g/mol
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
UN: 1378
ADR: 4.2,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark grey to black Slurry in water
pH 8.5 to 12.0 (of supernatant)
Aluminium (Al) ≤8 %
Nickel (Ni) ≥92 %